missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic Acid Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30320738
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30320738 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30320738 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57884050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S,4R)-4-Aminopyrrolidine-2-carboxylic Acid Dihydrochloride
CAS 16257-89-9
Molekylær formel C5 H10 N2 O2 . 2[HCl]
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10N2O2.2ClH/c6-3-1-4(5(8)9)7-2-3;;/h3-4,7H,1-2,6H2,(H,8,9);2*1H/t3-,4+;;/m1../s1
SMIL Cl.Cl.N[C@H]1CN[C@@H](C1)C(=O)O
IUPAC navn (2S,4R)-4-aminopyrrolidine-2-carboxylic acid;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 203.067
Formel vægt 202.028
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.