missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,4R)-3-Benzoyl-4-methyl-2-phenyl-5-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4R)-3-Benzoyl-4-methyl-2-phenyl-5-oxazolidinone |
| CAS | 118995-17-8 |
| Molekylær formel | C17 H15 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15NO3/c1-12-17(20)21-16(14-10-6-3-7-11-14)18(12)15(19)13-8-4-2-5-9-13/h2-12,16H,1H3/t12-,16+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H]1N([C@@H](OC1=O)c2ccccc2)C(=O)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | (2S,4R)-3-benzoyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolidin-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 281.31 |
| Formel vægt | 281.1052 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?