Få mere at vide
(2S,4R)-3-Benzoyl-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-methyl-2-phenyl-5-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4R)-3-Benzoyl-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-methyl-2-phenyl-5-oxazolidinone |
| CAS | 1187832-16-1 |
| Molekylær formel | C25H23NO4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H23NO4/c1-25(17-18-13-15-21(29-2)16-14-18)24(28)30-23(20-11-7-4-8-12-20)26(25)22(27)19-9-5-3-6-10-19/h3-16,23H,17H2,1-2H3/t23-,25?/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc(CC2(C)N([C@@H](OC2=O)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc4)cc1 |
| IUPAC navn | (2S)-3-benzoyl-4-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazolidin-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 401.45 |
| Formel vægt | 401.1627 |