missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S,4R)-1-(2-Aminoacetyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30327582
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30327582 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30327582 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA577218500MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S,4R)-1-(2-Aminoacetyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid
CAS 24587-32-4
Molekylær formel C7H12N2O4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12N2O4/c8-2-6(11)9-3-4(10)1-5(9)7(12)13/h4-5,10H,1-3,8H2,(H,12,13)/t4-,5+/m1/s1
SMIL NCC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(=O)O
IUPAC navn (2S,4R)-1-(2-aminoacetyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 188.18
Formel vægt 188.0797
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.