missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,4R)-1-(2-Aminoacetyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,4R)-1-(2-Aminoacetyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 24587-32-4 |
| Molekylær formel | C7H12N2O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N2O4/c8-2-6(11)9-3-4(10)1-5(9)7(12)13/h4-5,10H,1-3,8H2,(H,12,13)/t4-,5+/m1/s1 |
| SMIL | NCC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,4R)-1-(2-aminoacetyl)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vægt | 188.0797 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?