missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S)-4-Oxo-2-(3-thiazolidinylcarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30419435
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30419435 500 mg
30408942 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30419435 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO870490500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 401564-36-1
Molekylær formel C13H20N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 300.37
IUPAC navn tert-butyl (S)-4-oxo-2-(thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate
SMIL CC(C)(C)OC(N1[C@@H](CC(C1)=O)C(N2CCSC2)=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S)-4-Oxo-2-(3-thiazolidinylcarbonyl)-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C13H20N2O4S/c1-13(2,3)19-12(18)15-7-9(16)6-10(15)11(17)14-4-5-20-8-14/h10H,4-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
Formel vægt 300.11
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.