Få mere at vide
(-)-(2S,3S)-Viridifloric Acid Acetonide-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-(2S,3S)-Viridifloric Acid Acetonide-d7 |
| Molekylær formel | C10 D7 H11 O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | (4S-cis)- 2,2,5-trimethyl-4-(1-methylethyl)-1,3-dioxolane-4-carboxylic Acid-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O4/c1-6(2)10(8(11)12)7(3)13-9(4,5)14-10/h6-7H,1-5H3,(H,11,12)/t7-,10-/m0/s1/i1D3,2D3,6D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[C@@]1(OC(C)(C)O[C@H]1C)C(=O)O |
| IUPAC navn | (4S,5S)-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-2,2,5-trimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.291 |
| Formel vægt | 209.164 |