missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,3S)-(-)-Diethyl Tartrate, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 13811-71-7 |
| Smeltepunkt | 17°C |
| Tæthed | 1.20 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 162°C/25 hPa |
| Molekylær formel | C2H5OOC(CHOH)2COOC2H5 |
| MDL nummer | MFCD00064451 |
| Mængde | 25 mL |
| Synonym | (2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, L-(+)-Tartaric acid diethyl ester, DET, (-)-Diethyl-D-tartrate, (2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 206.19 |
| Grad | Research |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?