Få mere at vide
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric Acid, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S)-(+)-Di-O-Benzoyltartaric Acid |
| CAS | 17026-42-5 |
| Smeltepunkt | 150°C to 154°C |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | C6H5COOCH(COOH)CH(COOH)OCOC6H5 |
| MDL nummer | MFCD00063222 |
| Synonym | (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, Di-O-benzoyl-D-tartaric acid, (2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 358.3 |