Få mere at vide
(2S,3S,5S)-5-[(N-Formyl-L-leucyl)oxy]-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic Acid-d3(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S,5S)-5-[(N-Formyl-L-leucyl)oxy]-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic Acid-d3(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1356932-14-3 |
| Molekylær formel | C29H52D3NO6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-Formyl-L-leucine(1S)-1-[(2S,3S)-3-carboxy-2-hydroxynonyl]dodecyl Ester-d3, 5-(Formamido-4-methylpentanoyloxy)-2-hexyl-3-hydroxyhexadecanoic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C29H55NO6/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24(36-29(35)26(30-22-31)20-23(3)4)21-27(32)25(28(33)34)19-17-10-8-6-2/h22-27,32H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)(H,33,34)/t24-,25+,26-,27-/m0/s1/i3D3/t23?,24-,25+,26-,27- |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C)C[C@H](NC=O)C(=O)O[C@@H](CCCCCCCCCCC)C[C@H](O)[C@@H](CCCCCC)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 516.77 |
| Formel vægt | 516.4218 |