Få mere at vide
2S,3S,5S-5-Amino-2-[N-[[(5-thiozolyl)methoxy]carbonyl]amino]-1,6-diphenyl-3-hydroxyhexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2S,3S,5S-5-Amino-2-[N-[((5-thiozolyl)methoxy)carbonyl]amino] |
| CAS | 144164-11-4 |
| Molekylær formel | C23 H27 N3 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Carbamic acid, N-[(1S,2S,4S)-4-amino-2-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-, 5-thiazolylmethyl ester, Carbamic acid, [(1S,2S,4S)-4-amino-2-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-, 5-thiazolylmethyl ester (9CI), Carbamic acid, [4-amino-2-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-, 5-thiazolylmethyl ester, [1S-(1R*,2R*,4R*)]-, 1,3-Thiazol-5-ylmethyl N-[(1S,2S,4S)-4-amino-1-benzyl-2-hydroxy-5-phenylpentyl]carbamate, Thiazol-5-ylmethyl N-[(1S,2S,4S)-4-Amino-1-benzyl-2-hydroxy-5-phenyl-pentyl]carbamate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N3O3S/c24-19(11-17-7-3-1-4-8-17)13-22(27)21(12-18-9-5-2-6-10-18)26-23(28)29-15-20-14-25-16-30-20/h1-10,14,16,19,21-22,27H,11-13,15,24H2,(H,26,28)/t19-,21-,22-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2cncs2)Cc3ccccc3 |
| IUPAC navn | 1,3-thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,3S,5S)-5-amino-3-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.54 |
| Formel vægt | 425.1773 |