Få mere at vide
(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C23 H20 F N O5 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H20FNO5/c1-29-19-8-4-15-5-9-20(11-17(15)10-19)30-14-23(22(27)28)12-25(13-23)21(26)16-2-6-18(24)7-3-16/h2-11H,12-14H2,1H3,(H,27,28) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | COc1ccc2ccc(OCC3(CN(C3)C(=O)c4ccc(F)cc4)C(=O)O)cc2c1 |
| IUPAC navn | 1-(4-fluorobenzoyl)-3-[(7-methoxynaphthalen-2-yl)oxymethyl]azetidin-3-carboxylsyre |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Molekylvægt (g/mol) | 409.407 |
| Vis mere |