missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,3S,4aR,8aR)-2,3,4a,8a-Tetrahydro-7-iodo-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-benzodioxin-6(5H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S,4aR,8aR)-2,3,4a,8a-Tetrahydro-7-iodo-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-benzodioxin-6(5H)-one |
| CAS | 334700-48-0 |
| Molekylær formel | C12H17IO5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17IO5/c1-11(15-3)12(2,16-4)18-10-6-8(14)7(13)5-9(10)17-11/h5,9-10H,6H2,1-4H3/t9-,10-,11+,12+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@]1(C)O[C@@H]2CC(=O)C(=C[C@H]2O[C@]1(C)OC)I |
| IUPAC navn | (2S,3S,4aR,8aR)-6-iodo-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-8,8a-dihydro-4aH-1,4-benzodioxin-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.16 |
| Formel vægt | 368.0121 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?