Få mere at vide
(2S,3S,4aR,6S,8R,8aR)-Octahydro-6,8-dihydroxy-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-benzodioxin-6-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S,4aR,6S,8R,8aR)-Octahydro-6,8-dihydroxy-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-benzodioxin-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 176798-26-8 |
| Molekylær formel | C14H24O8 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | [2S-(2alpha,3beta,4abeta,6beta,8beta,8aalpha)]-Octahydro-6,8-dihydroxy-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-1,4-benzodioxin-6-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H24O8/c1-12(19-4)13(2,20-5)22-10-8(15)6-14(17,11(16)18-3)7-9(10)21-12/h8-10,15,17H,6-7H2,1-5H3/t8-,9-,10-,12+,13+,14+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@]1(O)C[C@@H](O)[C@H]2O[C@](C)(OC)[C@@](C)(OC)O[C@@H]2C1 |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S,4aR,6S,8R,8aR)-6,8-dihydroxy-2,3-dimethoxy-2,3-dimethyl-5,7,8,8a-tetrahydro-4aH-benzo[b][1,4]dioxine-6-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.34 |
| Formel vægt | 320.1471 |