Få mere at vide
(2S,3S,4aR,6S,8aR)-2,3,4a,5,6,8a-Hexahydro-7-iodo-2,3-dimethoxy-2,3,6-trimethyl-1,4-benzodioxin-6-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S,4aR,6S,8aR)-2,3,4a,5,6,8a-Hexahydro-7-iodo-2,3-dimethoxy-2,3,6-trimethyl-1,4-benzodioxin-6-ol |
| CAS | 888723-91-9 |
| Molekylær formel | C13H21IO5 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21IO5/c1-11(15)7-9-8(6-10(11)14)18-12(2,16-4)13(3,17-5)19-9/h6,8-9,15H,7H2,1-5H3/t8-,9-,11+,12+,13+/m1/s1 |
| SMIL | CO[C@@]1(C)O[C@@H]2C[C@](C)(O)C(=C[C@H]2O[C@]1(C)OC)I |
| IUPAC navn | (2S,3S,4aR,7S,8aR)-6-iodo-2,3-dimethoxy-2,3,7-trimethyl-8,8a-dihydro-4aH-1,4-benzodioxin-7-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.21 |
| Formel vægt | 384.0434 |