Få mere at vide
(2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxiran-4-phenylbutan, 98%
Artikelnummer. 10366364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10366364 5 g Glasflaske 5g
10021044 1 g Glasflaske 1g
11985541 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10366364 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 395020050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-09-2026
CAS: 98737-29-2 | C15H21NR.3 | 263,34 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98737-29-2
Molekylær formel C15H21NO3
Molekylvægt (g/mol) 263.34
MDL nummer MFCD02258997
InChI nøgle NVPOUMXZERMIJK-QWHCGFSZSA-N
Synonym 2s,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, 2s,3s-n-t-boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2s,3s-1,2-epoxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutane, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl s-r*,r*---1-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenyl-ethyl carbamate, 2s,3s---3-t-boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, ksc523o6b
PubChem CID 9903372
IUPAC navn tert-butyl N-[(1S)-1-[(2S)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl]carbamat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C2CO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 125,0 °C til 127,0 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: <0,1% (20 °C)
Formel vægt 263.34
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.