Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 125.0°C to 127.0°C |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: <0.1% (20°C) |
| Formel vægt | 263.34 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- (2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.