Få mere at vide
(2S,3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, 97%
Artikelnummer. 11976621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11976621 1 g Glasflaske 1g
10309450 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 290090010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10512-89-7 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10512-89-7
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
InChI nøgle CNPSFBUUYIVHAP-WHFBIAKZSA-N
Synonym 2s,3s-3-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, trans-3-methyl-l-proline, l-proline, 3-methyl-, 3s, trans-3-methylproline, 3beta-methyl-l-proline, 3s-3-methyl-l-proline, h-l-trans-pro 3-me-oh, 2s,3s-3-methylpyrrolidine-2-carboxylicacid, l-trans-3-methylproline, 2s,3s-3-methyl-pyrroline-2-carboxylic acid
PubChem CID 2724879
IUPAC navn (2S,3S)-3-methylpyrrolidin-2-carboxylsyre
SMIL CC1CCNC1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S, 3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik rotationstilstand − 28.00 (25.00°C c=0.7,water)
Specifik rotation − 28.00
Formel vægt 129.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2S,3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.