missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,3S)-3-Hydroxynorleucin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S)-3-Hydroxynorleucine |
| CAS | 10148-68-2 |
| Molekylær formel | C6H13NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | erythro-3-Hydroxy-norleucine, (2S,3S)-2-Amino-3-hydroxy-hexanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5-/m0/s1 |
| SMIL | CCC[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S)-2-amino-3-hydroxyhexansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 147.17 |
| Formel vægt | 147.0895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?