Få mere at vide
(2S,3S)-3-Hydroxyleucin, TRC
Artikelnummer. 30325335
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30325335 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30325335 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA42087010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,3S)-3-Hydroxyleucine
CAS 10148-70-6
Molekylær formel C6H13NO3
Mængde 10 mg
Synonym Beta-Hydroxyleucine
SMIL CC(C)[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Molekylvægt (g/mol) 147.17