missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,3S)-3-Hydroxy-2-methylbutanoic Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S)-3-Hydroxy-2-methylbutanoic Sodium Salt |
| CAS | 66767-64-4 |
| Molekylær formel | C5H9NaO3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O3.Na/c1-3(4(2)6)5(7)8;/h3-4,6H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMIL | O[C@H]([C@H](C)C(O[Na])=O)C |
| IUPAC navn | sodium (2S,3S)-3-hydroxy-2-methylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.11 |
| Formel vægt | 140.0449 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?