Få mere at vide
(2S,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexansyre, 97%
Artikelnummer. 15429915
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15429915 250 mg 250mg
15419915 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52569.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 73397-27-0 | C12H23NO5 | 261,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73397-27-0
Molekylær formel C12H23NO5
Molekylvægt (g/mol) 261.32
MDL nummer MFCD04974450
InChI nøgle DJZCWTDKDFJARG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2s,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, n-boc-2s,3s-2-hydroxy-3-amino-5-methylhexanoic acid, 2s,3s-2-hydroxy-5-methyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino hexanoic acid, 2s,3s-3-t-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexaneoic acid, 2s,3s-2-hydroxy-3-tert-butyloxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, 2s,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoicacid, hexanoic acid,3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-2-hydroxy-5-methyl-, 2s,3s
PubChem CID 2762291
SMIL CC(C)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)C(O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale (2S,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Mængde 250 mg
IUPAC navn 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-hydroxy-5-methylhexansyre
Formel vægt 261.32
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.