Få mere at vide
(2S,3S)-3-Amino-2-methyl-4-oxoazetidine-1-sulphonic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S)-3-Amino-2-methyl-4-oxoazetidine-1-sulphonic Acid |
| CAS | 80082-65-1 |
| Molekylær formel | C4H8N2O4S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (2S-trans)-3-Amino-2-methyl-4-oxoazetidine-1-sulphonic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O4S/c1-2-3(5)4(7)6(2)11(8,9)10/h2-3H,5H2,1H3,(H,8,9,10)/t2-,3-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1[C@H](N)C(=O)N1S(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S)-3-amino-2-methyl-4-oxoazetidine-1-sulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.18 |
| Formel vægt | 180.0205 |