Få mere at vide
(2S,3S)-3-Amino-1-chloro-4-phenylbutan-2-ol Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
(2S,3S)-3-Amino-1-chloro-4-phenylbutan-2-ol Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S)-3-Amino-1-chloro-4-phenylbutan-2-ol Hydrochloride |
| CAS | 166987-16-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S,3S)-3-Amino-1-chloro-4-phenylbutan-2-ol Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H14 Cl N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanol, β-amino-α-(chloromethyl)-, hydrochloride (1:1), (αS,βS)-, Benzenepropanol, β-amino-α-(chloromethyl)-, hydrochloride, (αS,βS)- (9CI), Benzenepropanol, β-amino-α-(chloromethyl)-, hydrochloride, [S-(R*,R*)]-, (2S,3S)-3-Amino-1-chloro-4-phenylbutan-2-ol Hydrochloride, Desfluorolinezolid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14ClNO.ClH/c11-7-10(13)9(12)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-10,13H,6-7,12H2;1H/t9-,10+;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@H](O)CCl |
| IUPAC navn | (2S,3S)-3-amino-1-chloro-4-phenylbutan-2-ol;hydrochloride |
| Vis mere |