missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 42399-48-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H17 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2S,3S)-3-(2-Aminophenyl)sulfanyl-2-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic Acid, (alphaS,betaS)-beta-[(2-Aminophenyl)thio]-alpha-hydroxy-4-methoxybenzenepropanoic acid, Benzenepropanoic acid, beta-[(2-aminophenyl)thio]-alpha-hydroxy-4-methoxy-, [S-(R*,R*)]-, d-threo-2-Hydroxy-3-(2-aminophenylthio)-3-(4-methoxyphenyl)propionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17NO4S/c1-21-11-8-6-10(7-9-11)15(14(18)16(19)20)22-13-5-3-2-4-12(13)17/h2-9,14-15,18H,17H2,1H3,(H,19,20)/t14-,15+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1ccc(cc1)[C@H](Sc2ccccc2N)[C@@H](O)C(=O)O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?