Få mere at vide
(2S,3S)-3-[[[(1S)-1-[[(4-Azidobutyl)amino]carbonyl]-3-methylbutyl]amino]carbonyl]-2-oxiranecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S)-3-[(((1S)-1-[((4-Azidobutyl)amino)carbonyl]-3-methylbutyl)amino)carbonyl]-2-oxiranecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1174021-95-4 |
| Molekylær formel | C16H27N5O5 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N3Le |
| InChI formel | InChI=1S/C16H27N5O5/c1-4-25-16(24)13-12(26-13)15(23)20-11(9-10(2)3)14(22)18-7-5-6-8-19-21-17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,23)/t11-,12-,13-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H]1O[C@@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCCCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | ethyl (2S,3S)-3-[[(2S)-1-(4-azidobutylamino)-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl]oxirane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 369.42 |