Få mere at vide
(2S,3S)-(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic Acid Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S)-(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic Acid |
| CAS | 5817-22-1 |
| Molekylær formel | 2 C6 H13 N O3 . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H13NO3.ClH/c2*1-3(2)5(8)4(7)6(9)10;/h2*3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t4-,5+;4-,5-;/m00./s1 |
| SMIL | Cl.CC(C)[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O.CC(C)[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3R)-2-amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic acid;(2S,3S)-2-amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.81 |
| Formel vægt | 330.1558 |