missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S,3S)-(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic Acid Hydrochloride Salt, TRC

Artikelnummer. 30316937
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30316937 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30316937 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA611625100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S,3S)-(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic Acid
CAS 5817-22-1
Molekylær formel 2 C6 H13 N O3 . Cl H
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/2C6H13NO3.ClH/c2*1-3(2)5(8)4(7)6(9)10;/h2*3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10);1H/t4-,5+;4-,5-;/m00./s1
SMIL Cl.CC(C)[C@@H](O)[C@H](N)C(=O)O.CC(C)[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic acid;(2S,3S)-2-amino-3-hydroxy-4-methylpentanoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 330.81
Formel vægt 330.1558
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.