Få mere at vide
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid, Mikromol™
Beskrivelse
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid |
| CAS | 120701-87-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H12 N4 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric acid, Tazobactam Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N4O4S/c1-7(16(14)15,5(8)6(12)13)4-11-3-2-9-10-11/h2-3,5H,4,8H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t5-,7-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@](Cn1ccnn1)([C@@H](N)C(=O)O)S(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3S)-2-amino-3-methyl-3-sulfino-4-(triazol-1-yl)butanoic acid |
| Vis mere |