Få mere at vide
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17904086
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17904086 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17904086 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0989.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid
CAS 120701-87-3
Analyt- eller komponentnavne (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H12 N4 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym (2S,3S)-2-Amino-3-methyl-3-sulfino-4-(1H-1,2,3-triazol-1-yl)butyric acid, Tazobactam Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C7H12N4O4S/c1-7(16(14)15,5(8)6(12)13)4-11-3-2-9-10-11/h2-3,5H,4,8H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t5-,7-/m0/s1
SMIL C[C@](Cn1ccnn1)([C@@H](N)C(=O)O)S(=O)O
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-methyl-3-sulfino-4-(triazol-1-yl)butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 248.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 248.0579 g/mol