Få mere at vide
(2S,3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid, 98%
Artikelnummer. 10581691 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10581691 250 mg Glasflaske 250mg
11935421 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581691 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 290032500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104195-80-4 | C5H11NO3 | 133.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104195-80-4
Molekylær formel C5H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 133.15
InChI nøgle FYCWLJLGIAUCCL-IMJSIDKUSA-N
Synonym 2s,3s-2-amino-3-methoxybutanoic acid, 2s,3s-2-amino-3-methoxy-butanoic acid, allo-o-methyl-l-thr, l-allo-o-methylthreonine, 2s,3s-2-amino-3-methoxybutanoic acid
PubChem CID 151207
IUPAC navn (2S,3S)-2-amino-3-methoxybutansyre
SMIL CC(C(C(=O)O)N)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S, 3S)-2-Amino-3-methoxybutanoic acid
Smeltepunkt 220.0°C to 224.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OCH3)CH(NH2)COOH
Mængde 250 mg
Specifik rotationstilstand + 27.50 (25.00°C c=0.6,6N HCl)
Specifik rotation + 27.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water.
Formel vægt 133.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Flager