Få mere at vide
(2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetat, LoGiCal
Artikelnummer. 30462467
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462467 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462467 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0068.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate
CAS 87447-47-0
Analyt- eller komponentnavne (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H17 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Diltiazem Hydrochloride Imp. B (EP), Diltiazem Imp. B (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate, Diltiazem Hydrochloride Impurity B, Diltiazem Impurity B
InChI formel InChI=1S/C18H17NO4S/c1-11(20)23-16-17(12-7-9-13(22-2)10-8-12)24-15-6-4-3-5-14(15)19-18(16)21/h3-10,16-17H,1-2H3,(H,19,21)/t16-,17+/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL COc1ccc(cc1)[C@@H]2Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2OC(=O)C
IUPAC navn [(2S,3S)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-3,5-dihydro-2H-1,5-benzothiazepin-3-yl] acetat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 343.4
Mængde 10 mg
Formel vægt 343,0878 g/mol