Få mere at vide
(2S,3S)-2,3-Dihydroxy-butanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S)-2,3-Dihydroxy-butanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1932552-43-6 |
| Molekylær formel | C5H10O4 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O4/c1-3(6)4(7)5(8)9-2/h3-4,6-7H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@@H](O)[C@H](C)O |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 134.13 |
| Formel vægt | 134.0579 |