Få mere at vide
(2S,3S)-2,3-Butanediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S)-2,3-Butanediol |
| CAS | 19132-06-0 |
| Molekylær formel | C4H10O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (S,S)-2,3-Butanediol, L-2,3-Butanediol, (+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol, (2S,3S)-2,3-Butanediol, (+)-Butane-2,3-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](O)[C@H](C)O |
| IUPAC navn | (2S,3S)-butane-2,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.12 |
| Formel vægt | 90.0681 |