Få mere at vide
(2S,3S)-(+)-2,3-Butanediol, 99%
Artikelnummer. 10276430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10276430 500 mg 500mg
10782675 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10276430 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 247735000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19132-06-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chiralt derivatiseringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19132-06-0
Molekylær formel C4H10O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
MDL nummer MFCD00063648
InChI nøgle OWBTYPJTUOEWEK-IMJSIDKUSA-N
Synonym 2s,3s-butane-2,3-diol, 2s,3s-+-2,3-butanediol, s,s-2,3-butanediol, s,s-+-2,3-butanediol, s,s-butane-2,3-diol, unii-7e9uxg71s1, 2,3-butanediol, +, s,s-2,3-butylene glycol, 2,3-butanediol, s-r*,r*, 2s,3s-2,3-butanediol
PubChem CID 439888
ChEBI CHEBI:16812
IUPAC navn (2S,3S)-butan-2,3-diol
SMIL CC(C(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S, 3S)-(+)-2, 3-Butanediol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 179.0°C to 182.0°C
Flammepunkt 85°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.4309 to 1.4329
Mængde 500 mg
Beilstein 01, 2183
Fieser 01,82
Merck Index 15, 1571
Specifik vægtfylde 0.98
Specifik rotation + 13.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and diisopropyl ether
Formel vægt 90.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Olieagtig væske