missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)butanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 17954045
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17954045 25 mg
17963695 10 mg
17952135 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17954045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA63041025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 87500-74-1
Molekylær formel C13 H19 N5 O9 S2
Molekylvægt (g/mol) 453.45
Synonym Butanoic acid, 2-[[(2Z)-2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)-, (2S,3S)-, Butanoic acid, 2-[[(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)-, [S-[R*,R*-(Z)]]-, Butanoic acid, 2-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-3-(sulfoamino)-, (2S,3S)- (9CI), SQ 26992, Open Ring Aztreonam (USP)
IUPAC navn (2S,3S)-2-[[(2Z)-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-(2-carboxypropan-2-yloxyimino)acetyl]amino]-3-(sulfoamino)butanoic acid
SMIL C[C@H](NS(=O)(=O)O)[C@H](NC(=O)\C(=N/OC(C)(C)C(=O)O)\c1csc(N)n1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Open Ring Aztreonam
Analyt- eller komponentnavne Open Ring Aztreonam
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C13H19N5O9S2/c1-5(18-29(24,25)26)7(10(20)21)16-9(19)8(6-4-28-12(14)15-6)17-27-13(2,3)11(22)23/h4-5,7,18H,1-3H3,(H2,14,15)(H,16,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25,26)/b17-8-/t5-,7-/m0/s1
Løsningstype Neat
Industry Type Forensics
Mængde 25 mg
Formel vægt 453.0624
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.