Få mere at vide
(2S,3S)-1,4-Dichlorobutane-diol Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3S)-1,4-Dichlorobutane-diol Sulfate |
| CAS | 190850-76-1 |
| Molekylær formel | C4 H6 Cl2 O4 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6Cl2O4S/c5-1-3-4(2-6)10-11(7,8)9-3/h3-4H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1 |
| SMIL | ClC[C@H]1OS(=O)(=O)O[C@@H]1CCl |
| IUPAC navn | (4S,5S)-4,5-bis(chloromethyl)-1,3,2-dioxathiolane 2,2-dioxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.06 |
| Formel vægt | 219.9364 |