Få mere at vide
(2S,3R)-(-)-Threonine, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15840211
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15840211 100 g
15830211 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15840211 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8160120100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 72-19-5
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 119.12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,3R)-(-)-Threonine
Smeltepunkt 265°C to 270°C
MDL nummer MFCD00064270
Synonym (2S,3R)-(-)-Threonine, Thr, 2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (2S,3R)-(-)-Threonine
Mængde 100 g