missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,3R)-N-Boc-3-phenyl Isoserine Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R)-N-Boc-3-phenyl Isoserine Methyl Ester |
| CAS | 161759-90-6 |
| Molekylær formel | C23 H24 O12 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2S,3R)-Methyl 3-(Tert-butoxycarbonylamino)-2-hydroxy-3-phenylpropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H24O12/c1-10-8-17(27)34-16-7-6-14(9-15(10)16)33-23-21(32-13(4)26)19(31-12(3)25)18(30-11(2)24)20(35-23)22(28)29-5/h6-9,18-21,23H,1-5H3/t18-,19?,20?,21?,23-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)C1O[C@@H](Oc2ccc3OC(=O)C=C(C)c3c2)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (3R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-6-yl)oxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 492.43 |
| Formel vægt | 492.127 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?