Få mere at vide
(2S,3R,6R)-6-Ethyl-3-methyl-2-(3-oxobutyl)-cyclohexanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R,6R)-6-Ethyl-3-methyl-2-(3-oxobutyl)-cyclohexanone |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22O2/c1-4-11-7-5-9(2)12(13(11)15)8-6-10(3)14/h9,11-12H,4-8H2,1-3H3/t9-,11-,12+/m1/s1 |
| Formel vægt | 210.162 |