Få mere at vide
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol, Mikromol™
Artikelnummer. 17984326
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17984326 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17984326 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3611.030025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
CAS 714269-57-5
Analyt- eller komponentnavne (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H27 Cl O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-alpha-D-glucopyranoside
InChI formel InChI=1S/C22H27ClO7/c1-3-29-16-7-4-13(5-8-16)10-14-11-15(6-9-17(14)23)22(28-2)21(27)20(26)19(25)18(12-24)30-22/h4-9,11,18-21,24-27H,3,10,12H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21-,22+/m1/s1
SMIL CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@]3(OC)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1
IUPAC navn (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxyoxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 438.9
Mængde 25 mg
Formel vægt 438.1445 g/mol