Få mere at vide
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol, Mikromol™
Beskrivelse
(2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol |
| CAS | 714269-57-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-Chloro-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxy-tetrahydropyran-3,4,5-triol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H27 Cl O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl 1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-alpha-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClO7/c1-3-29-16-7-4-13(5-8-16)10-14-11-15(6-9-17(14)23)22(28-2)21(27)20(26)19(25)18(12-24)30-22/h4-9,11,18-21,24-27H,3,10,12H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21-,22+/m1/s1 |
| SMIL | CCOc1ccc(Cc2cc(ccc2Cl)[C@]3(OC)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc1 |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)-2-methoxyoxane-3,4,5-triol |
| Vis mere |