Få mere at vide
(2S,3R,4S,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31004594
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
250mg
25g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31004594 10 g 10g
30994731 5 g 5g
31004262 250 mg 250mg
30998192 1 g 1g
30994857 100 g 100g
30998118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31004594 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12667610g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,3R,4S,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
CAS 5505-63-5
Molekylær formel C6H14ClNO5
MDL nummer MFCD09880213
Mængde 10 g
SMIL O=C[C@@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 215.63
Procent renhed 98%