Få mere at vide
(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31445768
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31445768 5 g
31440867 100 g
31436510 1 g
31442395 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31445768 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1165155g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl triacetate
CAS 7772-79-4
Molekylær formel C16H23NO10
MDL nummer MFCD00006595
Mængde 5 g
SMIL O=C(N[C@H]1[C@H](OC(C)=O)O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)C
Molekylvægt (g/mol) 389.35
Procent renhed 98%