missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl Triacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R,4R,5R,6R)-3-Acetamido-6-(acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl Triacetate |
| CAS | 3006-60-8 |
| Molekylær formel | C16H23NO10 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-acetamido-2-deoxy-1,3,4,6-tetraacetate-beta-D-Galactopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO10/c1-7(18)17-13-15(25-10(4)21)14(24-9(3)20)12(6-23-8(2)19)27-16(13)26-11(5)22/h12-16H,6H2,1-5H3,(H,17,18)/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@H]1[C@H](OC(=O)C)O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4,6-triacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 389.35 |
| Formel vægt | 389.1322 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?