missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S,3R,4E)-3-Benzoyl-2-tert-butyloxycarbonylamino-4-octadecen-1,3-diol, TRC

Artikelnummer. 30330625
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330625 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2093501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S,3R,4E)-3-Benzoyl-2-tert-butyloxycarbonylamino-4-octadecen-1,3-diol
CAS 299172-59-1
Molekylær formel C30 H49 N O5
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C30H49NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-27(35-28(33)25-21-18-17-19-22-25)26(24-32)31-29(34)36-30(2,3)4/h17-23,26-27,32H,5-16,24H2,1-4H3,(H,31,34)/b23-20+/t26-,27+/m0/s1
SMIL CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
IUPAC navn [(E,2S,3R)-1-hydroxy-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]octadec-4-en-3-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 503.71
Formel vægt 503.3611
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.