Få mere at vide
(2S,3R,4E)-2-Azido-3-(tert-butyldimethylsilyl)-erythro-sphingosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R,4E)-2-Azido-3-(tert-butyldimethylsilyl)-erythro-sphin |
| CAS | 114299-64-8 |
| Molekylær formel | C24 H49 N3 O2 Si |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H49N3O2Si/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-23(22(21-28)26-27-25)29-30(5,6)24(2,3)4/h19-20,22-23,28H,7-18,21H2,1-6H3/b20-19+/t22-,23+/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](CO)N=[N+]=[N-] |
| IUPAC navn | (E,2S,3R)-2-azido-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyoctadec-4-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 439.75 |
| Formel vægt | 439.3594 |