missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,3R,4E)-2-Amino-4-hepten-1,3-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R,4E)-2-Amino-4-hepten-1,3-diol |
| CAS | 1821714-97-9 |
| Molekylær formel | C7H15NO2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2/c1-2-3-4-7(10)6(8)5-9/h3-4,6-7,9-10H,2,5,8H2,1H3/b4-3+/t6-,7+/m0/s1 |
| SMIL | CC\C=C\[C@@H](O)[C@@H](N)CO |
| IUPAC navn | (E,2S,3R)-2-aminohept-4-ene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.2 |
| Formel vægt | 145.1103 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?