Få mere at vide
(2S,3R)-4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3-methylbutan-2-ol (Oxyphene), Mikromol™
Beskrivelse
(2S,3R)-4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3-methylbutan-2-ol (Oxyphene)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R)-4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3-methylbutan-2-ol (Oxyphene) |
| CAS | 38345-66-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | (2S,3R)-4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3-methylbutan-2-ol (Oxyphene) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H25 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Dextropropoxyphene Hydrochloride Imp. A (EP), Dextropropoxyphene Imp. A (EP), Propoxyphene USP Related Compound A, Propoxyphene USP RC A, (2S,3R)-4-(Dimethylamino)-1,2-diphenyl-3-methylbutan-2-ol, Oxyphene, Propoxyphene Related Compound A, Dextropropoxyphene Hydrochloride Impurity A, Dextropropoxyphene Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO/c1-16(15-20(2)3)19(21,18-12-8-5-9-13-18)14-17-10-6-4-7-11-17/h4-13,16,21H,14-15H2,1-3H3/t16-,19+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CN(C)C)[C@@](O)(Cc1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2S,3R)-4-(dimethylamino)-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-ol |
| Vis mere |