Få mere at vide
(2S,3R)-3-Phenylpyrrolidin-2-carboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10083520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10083520 100 mg Glasflaske 100mg
1 options
Artikelnummer. 10083520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 290081000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 118758-48-8 | C11H13NO2 | 191.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2S, 3R)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Navn note 98%
CAS 118758-48-8
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 234°C to 236°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C11H13NO2
MDL nummer MFCD00142984
Mængde 100 mg
Specifik rotationstilstand + 84.00 (25.00°C c=0.75,6 N HCl)
Specifik rotation + 84
Synonym 3-phenyl-l-proline, 3-phenyl proline, 2s-3-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
InChI nøgle VDEMEKSASUGYHM-QVDQXJPCSA-N
SMIL C1CNC(C1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
IUPAC navn (2R)-3-phenylpyrrolidin-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 191.23
PubChem CID 133109024
Formel vægt 191.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2S,3R)-3-Phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.