missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2S,3R)-3-Methylglutamic Acid Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2S,3R)-3-Methylglutamic Acid Hydrochloride Salt |
| CAS | 910548-20-8 |
| Molekylær formel | C6H12ClNO4 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-3(2-4(8)9)5(7)6(10)11;/h3,5H,2,7H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11);1H/t3-,5+;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.C[C@H](CC(=O)O)[C@H](N)C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.62 |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 197.0455 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?