missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2S,3R)-3-Hydroxynorleucin, TRC

Artikelnummer. 30391205
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30391205 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30391205 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9497602.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2S,3R)-3-Hydroxynorleucine
CAS 10148-69-3
Molekylær formel C6H13NO3
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5+/m1/s1
SMIL N[C@H](C(O)=O)[C@H](O)CCC
IUPAC navn (2S,3R)-2-amino-3-hydroxyhexansyre
Molekylvægt (g/mol) 147.17
Formel vægt 147.0895
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.